2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111048-1G OR111048-5G
APOSOR111048-1GEA 0 EUR
APOSOR111048-1G APOSOR111048-5G
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Formula: C₆H₉ClN₄O
Pto. de fusión: 150…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188631
Núm. CAS: 2846-77-7