4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR111071-1G OR111071-5G
APOSOR111071-1GEA 48 EUR
APOSOR111071-1G APOSOR111071-5G
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Formula: C₂₂H₁₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907863
Núm. CAS: 95162-14-4