Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
OR111095-1G OR111095-5G OR111095-250MG
APOSOR111095-1GEA 179 EUR
APOSOR111095-1G APOSOR111095-5G APOSOR111095-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Formula: C₉H₈BrN₃O₂
MW: 270,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02186429
Núm. CAS: 134044-63-6