3-Aminobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11110-100G OR11110-25G OR11110-5G
APOSOR11110-100GEA 142 EUR
APOSOR11110-100G APOSOR11110-25G APOSOR11110-5G
3-Aminobenzonitrilo
3-Aminobenzonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 289…290 °C
Pto. de fusión: 48…53 °C
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007756
Núm. CAS: 2237-30-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III