5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-Amino-1-tert-butyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR111100-1G
OR111100-5G
APOSOR111100-1GEA
101
EUR
APOSOR111100-1G
APOSOR111100-5G
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula:
C₈H₁₂N₄ MW: 164,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128289 Núm. CAS: 158001-28-6 |