3-(4-Methoxyphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR111110-1G OR111110-5G
APOSOR111110-1GEA 0 EUR
APOSOR111110-1G APOSOR111110-5G
3-(4-Methoxyphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
3-(4-Methoxyphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₈H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02571654
Núm. CAS: 167886-73-9