Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111116-1G OR111116-5G OR111116-10G
APOSOR111116-1GEA 29 EUR
APOSOR111116-1G APOSOR111116-5G APOSOR111116-10G
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Ethyl-1H-indazole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371613
Núm. CAS: 713-09-7