3-Bromo-o-toluidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11112-100G OR11112-25G OR11112-5G
APOSOR11112-100GEA 121 EUR
APOSOR11112-100G APOSOR11112-25G APOSOR11112-5G
3-Bromo-o-toluidina 98%
3-Bromo-o-toluidina
Formula: C₇H₈BrN
Pto. Ebullición: 253…255 °C
Densidad: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051579
Núm. CAS: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5