1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111124-5G OR111124-1G
APOSOR111124-5GEA 172 EUR
APOSOR111124-5G APOSOR111124-1G
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
1-(2,4-Dimethylphenyl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060890
Núm. CAS: 5379-19-1