Ácido 3-cloroantranilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-amino-3-clorobenzoico
OR11113-100G
OR11113-25G
APOSOR11113-100GEA
125
EUR
APOSOR11113-100G
APOSOR11113-25G
Ácido 3-cloroantranilico 98%
Ácido 3-cloroantranilico
Formula:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171,58 g/mol Pto. de fusión: 189…195 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134229 Núm. CAS: 6388-47-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...