(±)-1-Aminoindano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-1-Indanilamina
OR11114-1G OR11114-5G
APOSOR11114-1GEA 33.5 EUR
APOSOR11114-1G APOSOR11114-5G
(±)-1-Aminoindano
(±)-1-Aminoindano
Formula: C₉H₁₁N
Pto. Ebullición: 96…98 °C
Pto. de fusión: 1,5 °C
Densidad: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003799
Núm. CAS: 34698-41-4