Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111149-1G OR111149-250MG
APOSOR111149-1GEA 180 EUR
APOSOR111149-1G APOSOR111149-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198115
Núm. CAS: 347187-30-8