2-Piperidinonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR111151-1G OR111151-5G
APOSOR111151-1GEA 0 EUR
APOSOR111151-1G APOSOR111151-5G
2-Piperidinonicotinonitrile
2-Piperidinonicotinonitrile
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113613
Núm. CAS: 34595-23-8