(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Morpholin-4-ylcarbonyl)aniline
OR111157-1G OR111157-5G
APOSOR111157-1GEA 91.5 EUR
APOSOR111157-1G APOSOR111157-5G
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00158788
Núm. CAS: 51207-86-4