1H-Indole-3-carbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR111176-1G OR111176-5G
APOSOR111176-1GEA 0 EUR
APOSOR111176-1G APOSOR111176-5G
1H-Indole-3-carbonyl chloride
1H-Indole-3-carbonyl chloride
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09833817
Núm. CAS: 59496-25-2