1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 2-Cyano-1-methylpyrrole
OR111182-1G OR111182-5G
APOSOR111182-1GEA 55.1 EUR
APOSOR111182-1G APOSOR111182-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Formula: C₆H₆N₂
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02693721
Núm. CAS: 34884-10-1