3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-3-bromo-2-hydroxyacetophenone
OR1112-25G OR1112-5G
APOSOR1112-25GEA 69.6 EUR
APOSOR1112-25G APOSOR1112-5G
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00857068
Núm. CAS: 59443-15-1