2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111202-5G OR111202-1G
APOSOR111202-5GEA 0 EUR
APOSOR111202-5G APOSOR111202-1G
2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
Formula: C₉H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366537
Núm. CAS: 41014-44-2