9-Antracenocarbaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde
OR11122-100G OR11122-25G OR11122-500G
APOSOR11122-100GEA 63.8 EUR
APOSOR11122-100G APOSOR11122-25G APOSOR11122-500G
9-Antracenocarbaldehído
9-Antracenocarbaldehído
Formula: C₁₅H₁₀O
Pto. de fusión: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001254
Núm. CAS: 642-31-9