(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
OR111221-1G
OR111221-5G
OR111221-10G
APOSOR111221-1GEA
37.7
EUR
APOSOR111221-1G
APOSOR111221-5G
APOSOR111221-10G
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Formula:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255,08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06739269 Núm. CAS: 59128-15-3 |