Biphenyl-4-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11127-25G OR11127-5G OR11127-10G
APOSOR11127-25GEA 29 EUR
APOSOR11127-25G APOSOR11127-5G APOSOR11127-10G
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 95%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₉ClO₂S
Pto. Ebullición: 200…205 °C
Pto. de fusión: 112…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078658
Núm. CAS: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1
UN: 3261
ADR: 8,II