Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111287-1G OR111287-5G
APOSOR111287-1GEA 105 EUR
APOSOR111287-1G APOSOR111287-5G
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Formula: C₈H₇Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07636850
Núm. CAS: 148065-10-5