1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11129-10G OR11129-5G
APOSOR11129-10GEA 62.5 EUR
APOSOR11129-10G APOSOR11129-5G
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane 96%
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
Formula: C₅H₆Br₂Cl₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101445
Núm. CAS: 98577-44-7