2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR111296-5G OR111296-1G
APOSOR111296-5GEA 171 EUR
APOSOR111296-5G APOSOR111296-1G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Formula: C₁₁H₁₄N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09932504
Núm. CAS: 1016501-27-1