1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR111300-5G OR111300-1G
APOSOR111300-5GEA 198 EUR
APOSOR111300-5G APOSOR111300-1G
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Formula: C₁₉H₂₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00428365
Núm. CAS: 59662-38-3