Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111301-10G OR111301-5G
APOSOR111301-10GEA 0 EUR
APOSOR111301-10G APOSOR111301-5G
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787565
Núm. CAS: 147124-36-5