6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111308-250MG OR111308-500MG
APOSOR111308-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR111308-250MG APOSOR111308-500MG
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₆ClN₃O₂
MW: 211,6051 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704709
Núm. CAS: 14714-22-8