4-Bromo-N,N-dimetilanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11136-500G
APOSOR11136-500GEA 68.3 EUR
APOSOR11136-500G
4-Bromo-N,N-dimetilanilina
4-Bromo-N,N-dimetilanilina
Formula: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Pto. Ebullición: 264 °C
Pto. de fusión: 52…54 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000093
Núm. CAS: 586-77-6
EINECS: 209-582-2