Bromomethyl methyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11138-25G OR11138-5G
APOSOR11138-25GEA 0 EUR
APOSOR11138-25G APOSOR11138-5G
Bromomethyl methyl ether
Bromomethyl methyl ether
Formula: C₂H₅BrO
Pto. Ebullición: 27 °C
Pto. de fusión: 87 °C
Densidad: 1,531 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000171
Núm. CAS: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III