4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-6-morpholinopyrimidin-2-amine
OR111391-1G
OR111391-5G
APOSOR111391-1GEA
78.3
EUR
APOSOR111391-1G
APOSOR111391-5G
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Formula:
C₈H₁₁ClN₄O MW: 214,66 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00664697 Núm. CAS: 339016-18-1 |