4-Metilindol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-1H-indole
OR1114-1G OR1114-25G OR1114-5G
APOSOR1114-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1114-1G APOSOR1114-25G APOSOR1114-5G
4-Metilindol 96%
4-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 267 °C
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005668
Núm. CAS: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5