3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR111400-10G
OR111400-1G
APOSOR111400-10GEA
88.6
EUR
APOSOR111400-10G
APOSOR111400-1G
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₁₀BrNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01871297 Núm. CAS: 117391-48-7 |