3,3-Dimetil-1-butino
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylbutyne
OR11141-25G OR11141-100G OR11141-500G
APOSOR11141-25GEA 284 EUR
APOSOR11141-25G APOSOR11141-100G APOSOR11141-500G
3,3-Dimetil-1-butino
3,3-Dimetil-1-butino
Formula: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Pto. Ebullición: 37…38 °C
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0.671 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –25 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008852
Núm. CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3 II