5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR111442-1G OR111442-5G
APOSOR111442-1GEA 0 EUR
APOSOR111442-1G APOSOR111442-5G
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₆H₈N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128277
Núm. CAS: 54820-92-7