4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR111450-1G OR111450-5G
APOSOR111450-1GEA 92.8 EUR
APOSOR111450-1G APOSOR111450-5G
4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
Formula: C₇H₁₁N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864792
Núm. CAS: 165807-05-6