6-Chloroquinoxaline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR11146-1G OR11146-25G OR11146-5G
APOSOR11146-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11146-1G APOSOR11146-25G APOSOR11146-5G
6-Chloroquinoxaline
6-Chloroquinoxaline
Formula: C₈H₅ClN₂
Pto. Ebullición: 117…119 °C
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047594
Núm. CAS: 5448-43-1