Isocianato de 4-cianofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR11147-250MG
OR11147-500MG
APOSOR11147-250MGEA
58.2
EUR
APOSOR11147-250MG
APOSOR11147-500MG
Isocianato de 4-cianofenilo
Isocianato de 4-cianofenilo
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula:
C₈H₄N₂O MW: 144.13 g/mol Pto. Ebullición: 123 Pto. de fusión: 101…104 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
40465-45-0 EINECS: 254-934-0 UN: 2206 ADR: 6.1 III |