Methyl (7-methoxy-1-naphthyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR111472-250MG
APOSOR111472-250MGEA 74.1 EUR
APOSOR111472-250MG
Methyl (7-methoxy-1-naphthyl)acetate
Methyl (7-methoxy-1-naphthyl)acetate
Formula: C₁₄H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18413138
Núm. CAS: 185336-03-2