Etinilciclopropano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclopropylacetylene
OR11148-100G OR11148-25G OR11148-5G
APOSOR11148-100GEA 188 EUR
APOSOR11148-100G APOSOR11148-25G APOSOR11148-5G
Etinilciclopropano 98%
Etinilciclopropano
Formula: C₅H₆
MW: 66.1 g/mol
Pto. Ebullición: 51 °C
Densidad: 0.781 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02181090
Núm. CAS: 6746-94-7
EINECS: 425-430-1
UN: 1993
ADR: 3 II