5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazole
OR111480-1G OR111480-5G
APOSOR111480-1GEA 0 EUR
APOSOR111480-1G APOSOR111480-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
Formula: C₆H₈N₂S
MW: 140,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159774
Núm. CAS: 53051-97-1