6-Bromo-7-methylquinoxaline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR111498-1G
OR111498-250MG
APOSOR111498-1GEA
944
EUR
APOSOR111498-1G
APOSOR111498-250MG
6-Bromo-7-methylquinoxaline
6-Bromo-7-methylquinoxaline
Formula:
C₉H₇BrN₂ MW: 223.08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16987756 Núm. CAS: 646504-80-5 |