5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,6-Dichlorobenzimidazole, 5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
OR11150-1G OR11150-250MG
APOSOR11150-1GEA 50.9 EUR
APOSOR11150-1G APOSOR11150-250MG
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 205…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211325
Núm. CAS: 6478-73-5