2-Bromonaphthalen-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-naphthalenol
OR111504-1G
APOSOR111504-1GEA 21.9 EUR
APOSOR111504-1G
2-Bromonaphthalen-1-ol
2-Bromonaphthalen-1-ol
Formula: C₁₀H₇BrO
MW: 223,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274158
Núm. CAS: 771-15-3