Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR111513-1G
OR111513-5G
OR111513-250MG
APOSOR111513-1GEA
284
EUR
APOSOR111513-1G
APOSOR111513-5G
APOSOR111513-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Formula:
C₈H₆N₂O Pto. de fusión: 151…153 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07772808 Núm. CAS: 116355-16-9 |