3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR111527-1G OR111527-250MG
APOSOR111527-1GEA 589 EUR
APOSOR111527-1G APOSOR111527-250MG
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Formula: C₇H₆ClN₃
MW: 167.6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781654
Núm. CAS: 41330-49-8