4-Methyl-5-nitroimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR111542-1G OR111542-25G OR111542-5G
APOSOR111542-1GEA 21.9 EUR
APOSOR111542-1G APOSOR111542-25G APOSOR111542-5G
4-Methyl-5-nitroimidazole
4-Methyl-5-nitroimidazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01721395
Núm. CAS: 14003-66-8