6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
OR111545-1G OR111545-5G OR111545-10G
APOSOR111545-1GEA 43.5 EUR
APOSOR111545-1G APOSOR111545-5G APOSOR111545-10G
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Formula: C₅H₃ClN₄O
MW: 170,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01219639
Núm. CAS: 33050-32-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III