3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
OR111552-10G
OR111552-1G
OR111552-5G
APOSOR111552-10GEA
574
EUR
APOSOR111552-10G
APOSOR111552-1G
APOSOR111552-5G
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Formula:
C₅H₉N₃ MW: 111,1451 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03422571 Núm. CAS: 55361-49-4 |