Ethyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-amino-2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Ethyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
OR111558-1G OR111558-5G
APOSOR111558-1GEA 39.3 EUR
APOSOR111558-1G APOSOR111558-5G
Ethyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formula: C₈H₈Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16661134
Núm. CAS: 458543-81-2