2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR11157-25G
OR11157-5G
APOSOR11157-25GEA
58
EUR
APOSOR11157-25G
APOSOR11157-5G
2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona
2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona
Formula:
C₆H₄O₄ Pto. de fusión: 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001598 Núm. CAS: 615-94-1 |